Imprimer
Bouchons de déchets système DLC, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R1350-21 R1355-20 R1356-20 R1359-20
BOHLR1350-21EA 754 EUR
BOHLR1350-21 BOHLR1355-20 BOHLR1356-20 BOHLR1359-20
Bouchons de déchets système DLC, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Les tubes à déchets b.safe peuvent être connectés au bidon au moyen de ces bouchons à déchets du système b.safe et les solvants peuvent être collectés en toute sécurité. Pour éviter le débordement des bidons grâce à la connexion d'un bouchon de vidange à un écran b.safe pour le contrôle électronique du niveau. La pré-alerte supplémentaire permet à l'utilisateur de fournir des conteneurs d'échange pour de gros volumes de déchets, par ex. avant la fin du travail ou le week-end. Surveillance fiable du niveau de remplissage des conteneurs à déchets dans les armoires et les établis de laboratoire. Grâce à l'utilisation des tubes à déchets b.safe, les déchets de solvants sont acheminés directement dans le bidon, les vapeurs de solvants sont retenues par le filtre d'échappement à charbon actif ou peuvent être évacuées vers la hotte au moyen d'un tuyau de ventilation.
  • Fabriqué en plastique haute performance
  • Thermiquement et chimiquement stable
  • Bonne préhension pour un assemblage facile, un travail sûr et des processus améliorés
Bouchon à vis en PPS ou PP (uniquement filetage de cartouche S90), insert mobile librement en PE-EX conducteur avec 2 câbles fixes (longueur env. 0,5 m chacun) pour le raccordement à un écran b.safe qui signale un pré-alerte quand env. 50% du volume nominal sont atteints et une alerte principale de changement de bidon dès que 100% du volume nominal sont atteints. Avec 1 lumière clignotante LED rouge supplémentaire pour une identification facile d'un bidon plein. Avec 1 connecteur de tuyau GL 25 adapté aux tubes à déchets b.safe et 1 connecteur GL 14 pour la fixation du tuyau de ventilation b.safe ou d'un filtre d'échappement b.safe.
Conception et contenu de la livraison selon le tableau.