Imprimer
Bouchons de déchets système LC, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R1305-01 R1306-01 R1309-01
BOHLR1305-01EA 422 EUR
BOHLR1305-01 BOHLR1306-01 BOHLR1309-01
Bouchons de déchets système LC, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Les tubes à déchets b.safe peuvent être connectés au bidon au moyen de ces bouchons à déchets du système b.safe et les solvants peuvent être collectés en toute sécurité. Pour éviter le débordement des bidons grâce à la connexion d'un bouchon de vidange à un écran b.safe pour le contrôle électronique du niveau. Les niveaux de remplissage des conteneurs à déchets dans les armoires et les établis de laboratoire peuvent être surveillés de manière fiable. Grâce à l'utilisation des tubes à déchets b.safe, les déchets de solvants sont acheminés directement dans le bidon, les vapeurs de solvants sont retenues par le filtre d'échappement à charbon actif ou peuvent être évacuées vers la hotte au moyen d'un tuyau de ventilation.
  • Fabriqué en plastique haute performance
  • Thermiquement et chimiquement stable
  • Bonne préhension pour un assemblage facile, un travail sûr et des processus améliorés
Bouchon à vis en PPS ou PP (uniquement filetage de cartouche S90), insert mobile librement en PE-EX conducteur avec câble fixe (longueur env. 0,5 m) pour le raccordement à un écran b.safe ainsi qu'un voyant et une broche visuelle pour un contrôle optique supplémentaire du niveau de remplissage. Avec 1 raccord de tuyau GL 25 adapté aux tubes d'évacuation b.safe et 1 raccord GL 14 pour la fixation du tuyau de ventilation b.safe ou d'un filtre d'échappement b.safe.
Conception et contenu de la livraison selon le tableau.