Imprimer
Cryogenic markers, SCIENCE-MARKER™
Fournisseur: GA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SM-1B-6 SM-1G-6
GAINSM-1B-6EA 39.3 EUR
GAINSM-1B-6 GAINSM-1G-6
Cryogenic markers, SCIENCE-MARKER™
Stylos Marqueurs cryogéniques
Cryogenic permanent marker with fine tip.
  • Alcohol and water resistant
  • Compatible with Lab-TAG™ labels