Imprimer
Éponges à récurer Nailsaver
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SCH105 SCH106 SCH363 SCH108 SCH107 SCH2276
MMMASCH105EA 37.3 EUR
MMMASCH105 MMMASCH106 MMMASCH363 MMMASCH108 MMMASCH107 MMMASCH2276
Éponges à récurer Nailsaver
Lingettes Éponges
Les éponges à récurer 3M™ Nailsaver sont des éponges de nettoyage constituées d'une toile blanche texturée en fibres synthétiques contenant des particules abrasives très douces, laminées avec un adhésif sur un support en mousse synthétique rainuré à code couleur.
  • Facilité de positionnement quatre couleurs de mousses) pour se conformer aux exigences HACCP
  • Bonne performance de nettoyage pour les tâches de nettoyage légères
  • Puissance de grattage douce et faible sur la plupart des surfaces
  • Prise en main facile et protection des doigts grâce à la forme de la mousse
  • Très longue durée
Pour un nettoyage facile avec une faible puissance de grattage sur la plupart des surfaces, utilisez les éponges à récurer 3M™ Nailsaver.
Ces éponges à récurer offrent de bonnes performances de nettoyage pour les tâches de nettoyage légères avec une puissance de grattage douce et faible sur la plupart des surfaces. Ils sont très durables et faciles à manipuler grâce à la forme de la mousse.