Imprimer
VWR®, Flacons pour prélèvement d'eau, avec capuchon inviolable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
331-0383EA 135 EUR
331-0383 331-0384 331-0385 331-0386 331-0387 331-0388 331-0389 331-0390 331-0391 331-0392 331-0393 331-0394 331-0395 331-0396 331-0397 331-0398 331-0399 331-0400 331-0401 331-0402 331-0403 331-0404 331-0405 331-0406 331-0407 331-0408 331-0409
VWR®, Flacons pour prélèvement d'eau, avec capuchon inviolable
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
Flacon pour prélèvement d'échantillons d'eau en PEHD.
  • Flacon fabriqué avec de la résine HDPE
  • Flacon de couleur naturelle, avec capuchon rouge
  • Fourni stérile
  • Thiosulfate de sodium sous forme de poudre
  • Produit étiqueté avec un code-barres unique et une inscription de prélèvement d'échantillon pour la traçabilité
  • Options de capuchon inviolable avec capuchon poussoir de 33 mm, capuchon fileté de 45 et 63 mm
La conception à large col permet un prélèvement facile des échantillons. Le produit est étiqueté avec le dosage et les détails à inscrire. Ces flaconsEn savoir plus