Imprimer
Lunettes de sécurité, Swiss One, Continental™
Fournisseur: JSP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1CONT21GR 1CONT23BB 1CONT23S
JSPA1CONT21GREA 11.3 EUR
JSPA1CONT21GR 111-2573 JSPA1CONT23S
Lunettes de sécurité, Swiss One, Continental™
Lunettes
Offrant un large champ de vision et une conception légère, les lunettes de sécurité Continental™ sont dotées d'une barrette nasale et d'embouts antiglisse fournissant aux porteurs un confort optimal toute la journée.
  • Monture enveloppante
  • Barrette nasale réglable et antiglisse
  • Embouts antiglisse
  • Protection latérale
Développées en cinq versions différentes, incluant des verres dégradés, des verres anti-lumière bleue, et des verres AR pour une étonnante transmission de la lumière. Les verres anti-lumière bleue offrent une bonne protection face aux écrans.
Certifications: Conforme à : EN 166, EN 172. Monture : EN 166 FT CE. Verres : 5-1.7, 1 FT CE.