Imprimer
Nettoyants pour sol, SURE®
Fournisseur: Diversey
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100891586 100891588
141-1571EA 66.3 EUR
141-1571 141-1572
Nettoyants pour sol, SURE®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Nettoyant quotidien concentré et peu moussant pour tous les sols durs résistants à l'eau. Recommandé pour toutes les méthodes de nettoyage, y compris les applications au seau et à l'autolaveuse.
  • La formulation concentrée permet une excellente économie d'utilisation
  • Pas de résidus sur le sol et pas d'accumulation
  • Nettoyage efficace peu moussant
  • Sans parfum ni colorant
  • Contient des ingrédients d'origine végétale provenant de sources renouvelables
  • Décomposé par des processus naturels
  • Pas de classification de danger pour l'environnement, pas d'avertissement de sécurité pour l'utilisateur
Le nettoyant pour sol SURE® fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage à base de plantes qui offrent les résultats de nettoyage professionnels dont vous avez besoin, tout en étant sans danger pour les personnes et respectueux de l'environnement. Les produits de nettoyage naturels SURE® offrent sécurité et durabilité sans compromettre la performance.
Certifications: OECD 301B.
Écolabel européen (EU: NL/020/045).
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont conformes aux exigences du règlement européen sur les détergents, EC 648/2004.