Imprimer
Tubes pour sacs à bouchons, Tyvek® 1073B/HDPE
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SBTMGTVK02 SBTMGTVK03 SBTMGTVK04 SBTMGTVK06 SBTMGTVK09 SBTMGTVK10 SBTMGTVK12 SBTMGTVK18 SBTMGTVK28 018SBT12SD 028SBTWGC SBTMGTVK07 SBTMGTVK14 SBTMGTVK24 SBTMGTVK28SDON SBTMGTVK14SDON SBTMGTVK06SDON
129-3024EA 818 EUR
129-3024 129-3026 129-3027 129-3028 129-3029 129-3035 129-3036 129-3037 129-3038 KACC018SBT12SD KACC028SBTWGC KACCSBTMGTVK07 KACCSBTMGTVK14 KACCSBTMGTVK24 KACCSBTMGTVK28SDON KACCSBTMGTVK14SDON KACCSBTMGTVK06SDON
Tubes pour sacs à bouchons, Tyvek® 1073B/HDPE
Sachets Poches de stérilisation
Le tube de forme continu pour autoclave en Tyvek® 1073B/HDPE est idéal pour la stérilisation à la vapeur de composants pharmaceutiques tels que les flacons, les capuchons de seringues et les bouchons. C'est également un bon choix pour les pièces d'équipement lourd où la visibilité à travers le sac est nécessaire. La forme du tube permet de créer des sacs de n'importe quelle longueur, ce qui offre une excellente flexibilité en termes de taille.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Autoclavable de 121 à 125 °C
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Un côté en Tyvek® 1073B, hydrophobe et non pelucheux
  • Un côté en film HDPE semi-transparent
  • Excellente résistance aux chocs avec une barrière microbienne exceptionnelle
  • Joints d'usine doublement soudés, d'une résistance permanente
Le côté en Tyvek® 1073B permet la pénétration de la vapeur pendant la stérilisation. Ils constituent un bon choix pour les pièces d'équipement lourdes ou pharmaceutiques aux angles vifs ou lorsqu'une visibilité à travers le sac est nécessaire après la stérilisation.
Il suffit de dérouler le tube à la longueur souhaitée, de thermosouder une extrémité pour créer la forme du sac, d'ajouter les composants au sac puis de thermosouder l'extrémité ouverte.
Certifications: Fourni avec des certificats de conformité.