Imprimer
VWR®, Homogénéisateurs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
431-0290EA 1860 EUR
431-0290 431-0291 431-0292 431-0293
VWR®, Homogénéisateurs
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Les homogénéisateurs compacts de VWR conviennent pour toutes les tâches de dispersion standards et de mélange intense. Les unités sont robustes et leur stabilité empêche les oscillations de pulsation et les vibrations, il est également simple et sûr de changer les agrégats selon les applications.
  • Fonctionnement facile avec un interrupteur marche-arrêt et un contrôle de la vitesse
  • Contrôle intelligent de la vitesse variable pour une longue durée de vie de l'équipement
  • Faible niveau sonore
  • Support réglable en hauteur (disponible en option)
  • Changement facile
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle S M L XL
Environmentally Preferable
Volume H₂O 0,1 - 300 ml 0,1 - 5000 ml 100 - 10000 ml 2000 - 20000 ml
Gamme de vitesse Max. 25000 min⁻¹ Max. 30000 min⁻¹ Max. 30000 min⁻¹ Max. 10000 min⁻¹
Puissance du moteur 100 W 500 W 1000 W 1100 W
L×P×H 46×49×220 mm 58×58×236 mm 75×75×253 mm 98×98×340 mm
Poids 0,5 kg 1,5 kg 2,4 kg 5 kg
Sound level 76 dB 85 dB 85 dB 72 dB
Exigence électrique 90 - 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz