Imprimer
Incubateurs, IF/IFplus (convection forcée)
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IF260PLUS IF30 IF30PLUS IF450 IF450PLUS IF55 IF55PLUS IF75 IF750 IF750PLUS IF75PLUS IF110 IF110PLUS IF160 IF160PLUS IF260 IF55M IF55MPLUS IF750M IF750MPLUS IF110M IF110MPLUS IF160M IF75M IF160MPLUS IF260M IF260MPLUS IF75MPLUS IF30MPLUS IF30M IF450M IF450MPLUS
390-0633EA 5590 EUR
390-0633 390-0634 390-0635 390-0636 390-0637 390-0638 390-0639 390-0640 390-0641 390-0642 390-0643 390-0628 390-0629 390-0630 390-0631 390-0632 MEMMIF55M MEMMIF55MPLUS MEMMIF750M MEMMIF750MPLUS MEMMIF110M MEMMIF110MPLUS MEMMIF160M MEMMIF75M MEMMIF160MPLUS MEMMIF260M MEMMIF260MPLUS MEMMIF75MPLUS MEMMIF30MPLUS MEMMIF30M MEMMIF450M MEMMIF450MPLUS
Incubateurs, IF/IFplus (convection forcée)
Incubateurs Incubateurs standard
La gamme comporte des modèles à convection naturelle et à convection forcée ayant une plage de température allant jusqu'à 80 °C. Deux écrans au choix : SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY selon l'application.
  • Modèles SingleDISPLAY, parfaitement adaptés aux applications standard :
  • Paramètres ControlCOCKPIT : température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse de ventilation, position du clapet d'évacuation de l'air, durée de programmation, fuseaux horaires et heure d'été
  • Un capteur de température PT100 dans un circuit 4 fils et interface Ethernet
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle IF30 IF450 IF55 IF75 IF750 IF110 IF160 IF260 IF55 IF750 IF110 IF160 IF75 IF260 IF30 IF450
Environmentally Preferable
Stabilité de température (temps) ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C
Homogénéité de température ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C ≤± 0,3 °C @ 37 °C
Capacité 32 L 449 L 53 L 74 L 749 L 108 L 161 L 256 L 53 L 749 L 108 L 161 L 74 L 256 L 32 L 449 L
Type de convection Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée
Charge maximale par clayette 20 kg 30 kg 20 kg 20 kg 30 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 30 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 30 kg
Consommation 800 W 1800 W 1000 W 1250 W 2000 W 1400 W 1600 W 1700 W 1000 W 2000 W 1400 W 1600 W 1250 W 1700 W 800 W 1800 W
Poids 44 kg 160 kg 55 kg 64 kg 192 kg 72 kg 80 kg 96 kg 55 kg 192 kg 72 kg 80 kg 64 kg 96 kg 44 kg 160 kg
Gamme de température RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C RT* +10…80 °C