Imprimer
VWR® Micro Star 21/21R Microcentrifuges, Ventilated/Refrigerated
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
521-2656EA 2330 EUR
521-2656 521-2657
VWR® Micro Star 21/21R Microcentrifuges, Ventilated/Refrigerated
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Les microcentrifugeuses Micro Star 21 et 21R combinent puissance, polyvalence et commodité dans un instrument de laboratoire sûr, compact et facile à utiliser. Le Micro Star 21 ventilé et le Micro Star 21R réfrigéré sont tous deux un excellent choix pour les processus de préparation d'échantillons de routine et pour les applications de recherche haut de gamme. Le couvercle de confinement biologique spécial à ouverture et fermeture en un seul clic réduit le temps de récupération par rapport aux couvercles à visser.
  • Silencieuses et performantes jusqu'à 21100×g
  • Couvercle de confinement
En savoir plus