Imprimer
Sachets pour autoclave avec indicateur de vapeur et fermeture à cordon Tyvek®, BHD
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BNWBG0606D2P BNWBG0642D2P BNWBG09.512D2P BNWBG1212D2P BNWBG1218D2P BNWBG1624D2P BNWBG01644D2P BNWBG1830D2P BNWBG1854D2P BNWBG2024D2P BNWBG2032D2P BNWBG2424D2P BNWBG2435D2P BNWBG2436D2P BNWBG3648D2P BNWBG4040D2P BNWT3654D22P
129-2776EA 7140 EUR
129-2776 129-2777 129-2778 129-2779 129-2780 129-2781 129-2770 129-2782 129-2783 129-2784 129-2785 129-2786 129-2787 129-2788 129-2789 129-2790 129-2791
Sachets pour autoclave avec indicateur de vapeur et fermeture à cordon Tyvek®, BHD
Sachets Poches de stérilisation
Les sachets pour autoclave BHD avec cordon de serrage en Tyvek® peuvent être utilisés comme sachet intérieur ou extérieur pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange pharmaceutiques.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des procédures opérationnelles normalisées lors de l'emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Non-tissé BHD bleu 2 couches, résistant à la déchirure et à la perforation
  • Amélioration significative du
En savoir plus