Ces sachets protègent les aiguilles contre tout contact accidentel après leur retrait de l'emballage de stérilisation premier.
- Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
- Réduit les coûts de main-d'œuvre
- Simplifie le respect des procédures opérationnelles normalisées lors de l'emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
- Non-- tissé BHD bleu 2 - couches, résistant à la déchirure et à la perforation
- Amélioration significative du processus comparé à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
Ces sachets pour aiguilles de remplissage BHD restent en place grâce au système de fermeture à cordon réglable Tyvek®. Les sachets peuvent être retirés aseptiquement avec des pinces après que les aiguilles de remplissage aient été mises en place, sans avoir à couper ou à retirer le ruban pour autoclave qui génère des particules.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.