Les emballages en Tyvek® 1073B de qualité médicale améliorent la la barrière microbienne et la propreté de vos emballages de stérilisation.
- Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
- Autoclavable entre 121 et 125 °C
- Tyvek® 1073B résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux
Les emballages de qualité médicale en Tyvek® 1073B constituent une amélioration par rapport aux matériaux d'emballage à base de cellulose ou de SMS pour la stérilisation à la vapeur. Ils éliminent les pertes de temps et les dépenses liées à la découpe de grandes feuilles carrées de film de stérilisation aux dimensions souhaitées. Les emballages de forme ronde sont un moyen idéal de couvrir des ouvertures rondes. Les feuilles rondes et rectangulaires/carrées parfaitement coupées sont livrées dans des sacs en polyéthylène étiquetés et scellés pour garantir la propreté. Il suffit de les fixer en place avec des élastiques autoclavables.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Attention: Note: Les dimensions: l×L.