Imprimer
Distributeurs multiples avec joint rodé, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D623-14 D623-19 D623-45
BOHLD623-14EA 133 EUR
BOHLD623-14 BOHLD623-19 BOHLD623-45
Distributeurs multiples avec joint rodé, BOLA
Raccords et connecteurs
Trois cols avec filetage GL pour raccorder des tubes et tuyaux en verre, plastique ou métal avec des raccords à vis de laboratoire BOLA.
  • Entièrement en PTFE
  • Cône avec bagues d'étanchéité surélevées à l'extérieur
  • Poignée moletée pour un retrait facile
  • Résistance chimique universelle
Extension facile des connexions sur les couvercles en verre avec joint rodé. Pour l'introduction et l'extraction de liquides dans les réacteurs en verre sans contamination du milieu par l'air ambiant. Le produit n'est exposé qu'au PTFE.