Imprimer
BOLA Bobines PFA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S2030-12 S2030-14 S2030-18 S2030-24 S2030-28 S2030-30 S2032-02 S2032-04 S2032-05 S2032-06 S2032-10
BOHLS2030-12EA 284 EUR
BOHLS2030-12 BOHLS2030-14 BOHLS2030-18 BOHLS2030-24 BOHLS2030-28 BOHLS2030-30 BOHLS2032-02 BOHLS2032-04 BOHLS2032-05 BOHLS2032-06 BOHLS2032-10
BOLA Bobines PFA
Tuyaux Transfer Tubing
Conduits non poreux, transparents et étanche au gaz.
  • Stabilité chimique presque universelle
  • Libre de substances extrahibles
  • Sans risque physiologique
  • Surface antiadhésive
  • Bonne lubricité et très bonnes propriétés diélectriques
  • Index d'oxygène au-dessus de 95
  • Résistant à la lumière et aux conditions atmosphériques
  • Stabilité mécanique même avec des températures hautes
Parfait pour des liquides et gaz agressifs et purs. Stérilisable en autoclave.
Certifications: Non inflammable d'après UL94V0.