Imprimer
Clés pour bouchons, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D646-45 D646-80
BOHLD646-45EA 193 EUR
BOHLD646-45 BOHLD646-80
Clés pour bouchons, BOLA
Clés à molette
Pour ouvrir et fermer des bouchons filetés
  • En polyamide avec fibre de verre
  • Poids faible
  • Utilisable avec tous les bouchons moletés GL45 ou GLS80
Pour ouvrir ou fermer des capuchons ou distributeurs multiples BOLA. Le poids faible réduit le risque d'endommager l'équipement s'il glisse ou tombe.