Imprimer
Charlottes pour autoclave avec jupe, Tyvek®
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MFT2A05SK02 MFT2A07SK02 MFT2A09SK02 MFT2A12SK02 MFT2A18SK02 MFT2A18SK02TL
129-3124EA 6780 EUR
129-3124 129-3127 129-3130 129-3132 129-3135 129-3136
Charlottes pour autoclave avec jupe, Tyvek®
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d'emballage.
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable de 121 à 125 °C
  • Tyvek® 1422A résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux
  • Avec élastique pour s'adapter à une gamme de diamètres
  • Avec extension de jupe pour un retrait facile
  • Emballage pratique de 100 par sac en polyéthylène scellé
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation. Les charlottes en Tyvek® avec extension de jupe constituent un moyen pratique de couvrir les flacons, les béchers, les conteneurs, les bouteilles de milieux, les valves, les tuyaux , et les tubes. Ces couvertures sont respirantes et peuvent être utilisées pour empêcher les particules et la contamination microbienne de pénétrer dans des ouvertures de toute taille. Comme elles sont autoclavables, elles peuvent être utilisées pendant la stérilisation pour réduire le temps nécessaire à l'emballage des récipients ouverts. Chaque couverture est dotée d'un élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint étanche autour des ouvertures de forme ronde avec en plus une extension de jupe de 51 mm de long. L'extension de jupe offre une zone sûre pour retirer le manchon sans toucher par inadvertance les surfaces sensibles avec les doigts.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.