Imprimer
Couvercles de bols autoclavables BHD
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BWLNWB24 BWLNWB30 BWLNWB36 BWL2NWB36 BWLNWB48 BWL2NWB48 BWLNWB52 BWLNWB36-2PLY8 BWLNWB48NTTNSD
129-2794EA 4550 EUR
129-2794 129-2795 129-2868 129-2792 129-2869 129-2793 129-2870 KACCBWLNWB36-2PLY8 KACCBWLNWB48NTTNSD
Couvercles de bols autoclavables BHD
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation du matériel pour la stérilisation. Laisser en place pendant l'installation du bol du bouchon pour éviter la contamination microbienne et particulaire, et laisser en place pendant que les activités de configuration de la ligne de remplissage restantes sont effectuées.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Emballage individuel en poly
  • Simplifie la conformité à l'emballage des SOP
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Avec élastique pour s'adapter à une gamme de diamètres
  • Non-tissé BHD bleu résistant à la déchirure et à la perforation
  • Amélioration significative du processus par rapport à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
Les couvercles de bol à bouchon offrent une méthode pratique et rapide pour emballer les bols à bouchon avant la stérilisation à la vapeur. Après la stérilisation et après le retrait du sac extérieur, laissez le couvercle en place pendant l'installation pour éviter la contamination microbienne et particulaire. Retirer une fois que toutes les autres activités de configuration de la ligne de remplissage sont terminées. Restant en place au-dessus du bol lors de la mise en place, leur utilisation minimise les risques de contamination microbienne ou particulaire.
Certifications: Certificats de conformité envoyés avec chaque envoi.