Imprimer
Pipetteur, accu-jet® S
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26351 26352 26353 26350 26361 26362 26363 26360
612-6818EA 523 EUR
612-6818 612-6819 612-6820 612-6817 612-6822 612-6823 612-6824 612-6821
Pipetteur, accu-jet® S
Pipettes Pipeteurs
Le contrôleur de pipette accu-jet® S apporte polyvalence et endurance à votre équipe. Il rend le travail de laboratoire simple, facile et efficace, que vous travailliez avec des cultures cellulaires, dans le contrôle qualité ou dans un laboratoire pharmaceutique.
  • Contrôle précis pour un réglage précis du volume et un travail de culture cellulaire délicat
  • Position de repos intégrée
  • Service - amical et durable
  • Poignée ergonomique et design parfaitement équilibré
  • Remplit une pipette de 25 ml à la vitesse maximale du moteur en seulement 3 secondes
  • Batterie avec technologie de charge intelligente et indicateurs de charge bicolores
  • Quatre couleurs attrayantes
Le pipetage précis de grands et petits volumes est facile grâce au contrôle d'une seule main de la vitesse de pipetage pour une aspiration rapide et puissante, un réglage précis du ménisque ou une distribution précise de petits volumes. Grâce au contrôle précis, vous atteignez toujours le volume requis lorsque vous travaillez avec des pipettes graduées ou à bulbe. Si vous avez besoin de plus de puissance ou de précision, la vitesse du moteur est contrôlée à la volée d'une seule main, choisissez entre la distribution par gravité (pour les pipettes calibrées « pour délivrer ») ou la distribution par soufflage motorisé (pour les pipettes calibrées « pour contenir »).
Des fonctions pratiques permettent un travail efficace avec un minimum d'interruptions. Vous pouvez généralement travailler pendant 8 heures de pipetage continu sans recharge (aspiration et distribution continues avec une pipette de 10 ml), et l'accu-jet® S peut être utilisé pendant la charge. Même pendant les courtes pauses, l'accu-jet® S fait gagner du temps. Avec la position de repos intégrée, vous pouvez placer l'instrument sur la paillasse sur son dos avec une pipette insérée. L'instrument reste prêt à l'emploi et accessible pour que vous puissiez continuer votre travail à votre convenance.
L'utilisation efficace des ressources est la raison d'être de l'accu-jet® S. Il est conçu pour simplifier et faciliter les tâches d'entretien de routine telles que le remplacement du filtre à membrane, le changement d'adaptateur ou le remplacement de la batterie. Ceci et sa conception robuste en font le choix parfait pour un long service fiable. Le système de valve garantit qu'aucune vapeur ne reste à l'intérieur de l'instrument, empêchant ainsi la corrosion. Le filtre à membrane et le clapet anti-retour empêchent le liquide de pénétrer accidentellement dans l'instrument. L'emballage et la production utilisent des solutions durables. L'emballage contient plus de 90% de matériaux recyclés et la fabrication est alimentée par des sources renouvelables.