Cassettes de test antigénique rapide du SARS-CoV-2 (Prélèvement nasal)
Marques : SURESCREENTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Test rapide pour la détection qualitative des antigènes spécifiques au SARS- -2
dans les prélèvements nasaux.
UTILISATION PRÉVUE
La cassette de test antigénique rapide du SARS-CoV-2 est un immunodosage chromatographique rapide pour la détection qualitative des antigènes du SARS-CoV-2 dans les prélèvements nasaux. L’identification repose sur les anticorps monoclonaux spécifiques à la protéine de la nucléocapside (N) du SARS-CoV-2. Elle facilite le diagnostic différentiel rapide des infections au COVID-19.
Attention: Réservé au diagnostic in vitro professionnel.