Imprimer
Plaques de précipitation des protéines, J.T.Baker® BAKERBOND®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8181-596EA 515 EUR
8181-596 8181-96
Plaques de précipitation des protéines, J.T.Baker® BAKERBOND®
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Les plaques de précipitation des protéines J.T.Baker® BAKERBOND® permettent d'éliminer les protéines de manière rapide des échantillons biologiques.
  • Élimination des protéines du plasma
  • Parfaites avant les applications LC-MS
  • Format microplaque à 96 puits pour échantillons multiples
  • On peut utiliser un collecteur de vide (8183-VM)
  • Plaques de collecte disponibles
Les protéines se désolidarisent de la solution lorsqu'on suit le protocole standard, ce processus élimine de la matrice les protéines peuvent interférer avec les analyses LC-MS, et évitent également toute précipitation des protéines pendant les analyses HPLC.