Ether de pétrole, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
Densité:
0.7 Point éclair: -10 |
Numéro MDL:
MFCD00081849 Numéro CAS: 64742-49-0 UN: 1268 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Readily carbonisable substances | passes test |
Density (20/4) | 0.654 - 0.670 |
Free acidity | max. 0.00008 meq/g |
Boiling range (50-70°C) (Vol%) | min. 90% |
Evaporation residue | max. 10 ppm |
Water | max. 100 ppm |