Imprimer
VWR®, plaques PCR en temps réel, 96 puits et 384 puits
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
211-0297EA 538 EUR
211-0297 211-0300 211-0301 211-0302 211-0303 211-0304 211-0305 211-0315 211-0317 732-3420 732-3422 732-3486 732-3489 732-3490 732-3491 732-3492 732-3495 732-3496
VWR®, plaques PCR en temps réel, 96 puits et 384 puits
Microplaques Plaques PCR
Les plaques VWR® 96 et 384 puits pour la PCR en temps réel sont compatibles avec la plupart des principaux instruments de PCR en temps réel, y compris la plupart des modèles de BioRad, Applied Biosystems, Roche Lightcycler et Analytik Jena.
  • Parois ultra-minces pour optimiser le transfert thermique et augmenter l'efficacité des réactions
  • Disponibles avec des puits extrêmement transparents pour faciliter la visualisation de petits volumes d'échantillons
  • Disponibles en options blanches qui augmentent l'intensité de la fluorescence transmise à travers le bouchon ou le film de scellage
  • Fabriqués en polypropylène vierge qui est naturellement peu liant, sans qu'il soit nécessaire d'incorporer des additifs
  • Les caractères alphanumériques noirs sont faciles à lire et simplifient l'identification des échantillons
  • Toutes les plaques sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain
Compatible avec les capuchons plats à 8 bandes VWR®.