Imprimer
Potassium cyanure 96,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
26803.180EA 87.2 EUR
26803.180 26803.230 26803.290 26803.460
Potassium cyanure 96,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Potassium cyanure
Formule: KCN
Poids moléculaire: 65.12 g/mol
Point d'ébullition: 1625
Point de fusion: 634
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,07709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Chloride (Cl) max. 0.5%
Sulfate (SO4) max. 0.04%
Sulfide (S) max. 0.003%
Phosphate (PO4) max. 0.005%
Thiocyanate (SCN) passes test (limit about 0.02%)
Iron (Fe) max. 0.03%
Lead (Pb) max. 0.0002%
Sodium (Na) max. 0.5%