Imprimer
VWR®, Bacs Euro perforés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-2418EA 10.6 EUR
216-2418 216-2419 216-2427 216-2428 216-2429 216-2432 216-2433 216-2434 216-2435 216-2436 216-2438 216-2437
VWR®, Bacs Euro perforés
Boîtes Boîtes de transport
Ces bacs perforés Euro, empilables et en plastique, sont fabriqués en polypropylène résistant et conviennent à toutes les industries et à toutes les applications. Ils offrent une excellente perméabilité à l'air et aux liquides.
  • Fabriqué en PPC (copolymère de polypropylène)
  • Circulation optimale de l'air
  • Hygiéniquement irréprochable et facile à nettoyer
  • Poignées ergonomiques pour une manipulation manuelle optimale
  • Convient pour un stockage de -20 à +65 °C
  • 100% recyclable
Les bacs Euro perforés sont disponibles dans les tailles universelles Euros : 400×300, 600×400 ou 800×600 mm. Ils sont parfaits pour la palettisation. Ils conviennent à toutes les industries et à toutes les applications. Ils sont également adaptés à la manutention manuelle et automatique sur convoyeur. La couleur standard est le gris.
Certifications: Garantie de sécurité alimentaire.
Informations de commande: Les chariots et les couvercles sont en option et peuvent être fournis pour toute la gamme.