Imprimer
Solution de recyclage pour les gants jetables, Zero Waste Box™
Fournisseur: TERRACYCLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CS45-L-FR CS45-M-FR CS45-S-FR
129-2428EA 280 EUR
129-2428 129-2427 129-2426
Solution de recyclage pour les gants jetables, Zero Waste Box™
Boîtes Boîtes à déchets
Une Zero Waste Box™ est une solution complète et pratique qui comprend le stockage, l'expédition et le recyclage d'un type particulier de déchets qui ne sont pas actuellement recyclés par les communes ou les installations de recyclage traditionnelles.
  • Réduisez la quantité de déchets que vous envoyez à la décharge ou que vous incinérez
  • Recyclez les déchets non recyclables et réduisez votre empreinte carbone
  • L'amélioration de la durabilité de votre organisation peut renforcer l'image de votre entreprise et améliorer l'engagement et la satisfaction de vos employés
Utilisez cette Zero Waste Box™ pour recycler : Les gants en vinyle, en nitrile et en latex. Veuillez ne pas inclure les gants qui sont contaminés par des matériaux considérés comme dangereux. Veuillez ne pas inclure les masques de protection, les vêtements jetables, les gants, les lunettes, les bouchons d'oreille, les respirateurs et les casques de protection.
Comment ça marche :
• Commande - Sélectionnez une Zero Waste Box™ en fonction de la nature et de la quantité de déchets que vous souhaitez recycler.
• Collecte - Remplissez votre boîte avec les déchets acceptés et fermez la boîte avec du ruban adhésif.
• Expédition - En utilisant l'étiquette d'expédition UPS prépayée apposée au dos de votre boîte, envoyez votre boîte remplie à TerraCycle® pour qu'elle soit recyclée. UPS demande un préavis minimum de 24 heures et effectue les ramassages du lundi au vendredi entre 9 heures et 17 heures. Les collectes peuvent être planifiées en ligne (www.ups.com/fr/) ou par téléphone (01 73 00 66 61). Tous les envois sont neutres en carbone, ce qui signifie que les émissions de carbone émises pendant le transport seront compensées.
• Commander à nouveau - Continuez à recycler et commandez à nouveau une Zero Waste Box™. Vos déchets collectés trouveront une seconde vie sous forme de matériaux recyclés, réduisant ainsi la nécessité d'extraire des matériaux vierges et d'épuiser les ressources.
Tout ce qui est collecté par le système Zero Waste Box™ est trié et transformé en matières premières qui peuvent être réutilisées au lieu d'être mises en décharge.
Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.
Attention: Ne pas envoyer d'articles ayant été en contact avec des substances classées comme déchets dangereux, c'est-à-dire tranchantes, inflammables, réactives, acides, empoisonnées, corrosives, inflammables, toxiques, infectieuses ou pathogènes, ou des matériaux contaminés par du sang qui présentent un danger pour l'environnement ou pour les personnes.
Ne pas envoyer de déchets médicaux. Cela inclut les matières contaminées par du sang ou des fluides corporels et les déchets provenant d'établissements de soins de santé, d'hôpitaux, de soins à domicile, de cabinets médicaux, de cabinets dentaires, de banques de sang, de cliniques vétérinaires, etc.