Imprimer
Capsaicine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
BIC0125-5G BIC0125-10G BIC0125-25G
APOSBIC0125-5GEA 132 EUR
APOSBIC0125-5G APOSBIC0125-10G APOSBIC0125-25G
Capsaicine
Capsaicine
Active component of cayenne pepper.
Formule: C₁₈H₂₇NO₃
Poids moléculaire: 305.42 g/mol
Point d'ébullition: 210…220 °C
Point de fusion: 65…68 °C
Point éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
Indice Merck: 12,01811