Imprimer
Celite® Hyflo® Super Cel, filtre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
22559.290EA 34.3 EUR
22559.290 22559.360
Celite® Hyflo® Super Cel, filtre, GPR RECTAPUR®
Celite® Hyflo® Super Cel, filter aid
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Point d'ébullition: 2200
Point de fusion: >450 °C
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
REACH: 01-2119488518-22-XXXX
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
pH (25 °C; 10 %) 8.0 - 11.0 8,0 - 11,0
Wet density ≤ 353 g/l ≤ 353 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85 %