Imprimer
Celite® 512, filtre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
22555.290EA 38.9 EUR
22555.290 22555.360 22555.460
Celite® 512, filtre, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, filtre
Calcined Diatomaceous Earth Filter Aid.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Numéro CAS: 91053-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 370 g/l
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0,4%
Particle size (< 75µm) ≥ 90%