Imprimer
Celite® 535, filtre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
22554.290EA 26.5 EUR
22554.290 22554.360
Celite® 535, filtre, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, filtre
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 2.3…2.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 80%