Imprimer
Celite® Standard Super-cel, filtre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
22556.290EA 45.7 EUR
22556.290 22556.360
Celite® Standard Super-cel, filtre, GPR RECTAPUR®
Celite® Standard Super-cel, filtre
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Calcined, fresh water diatomeous earth
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 91053-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (25 °C; 10% in water ) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 357 g/l
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 56µm) ≥ 90%