Imprimer
Cassettes de dialyse, Slide-A-Lyzer® G2, Pierce®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87731 87728 88251
514-0205EA 212 EUR
514-0205 514-0202 PIER88251
Cassettes de dialyse, Slide-A-Lyzer® G2, Pierce®
Tuyaux Membranes de dialyse
La cassette de dialyse Slide-A-Lyzer® G2 offre efficacité, confort et protection de l'échantillon dans un seul kit. Le chargement et le retrait de l'échantillon sont réalisés facilement à l'aide d'une pipette sérologique ou d'une aiguille hypodermique fixée à une seringue. La chambre d'air intégrée assure la flottabilité de l'échantillon et l'orientation verticale de la cassette au cours de la dialyse.
  • Accès par pipette pour chargement et récupération de l'échantillon
  • Chambres auto-flottantes pour flottabilité et orientation verticale au cours de la dialyse
  • Conçues pour maintenir la meilleure intégrité de l'échantillon possible ainsi que sa protection, à l'aide de tests rigoureux pour une stabilité optimale
  • Dialyse rapide et homogène pour une récupération optimale des échantillons
  • Idéal pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, l'exécution de l'échange de tampon et la désalinisation
La membrane de la cassette est composée de cellulose régénérée à faible liaison pour une récupération optimale des échantillons tout en conservant la plus grande pureté des échantillons. Elle est fabriquée dans un environnement similaire aux salles propres pour s'assurer que les cassettes sont exemptes de contaminants. Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer® G2 sont disponibles en quatre MWCO de membranes (2K, 3,5K, 10K et 20K) pour des volumes d'échantillons de dialyse jusqu'à 30 ml.
Plage de volume utilisant une pipette : de 15 à 30 ml
Plage de volume utilisant une seringue : de 10 à 30 ml
Des cassettes pour d'autres tailles d'échantillons sont également disponibles. Pour plus d'informations, contactez-nous.