Imprimer
Congélateurs ventilés, No frost
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GN3113 GN4113
471-0636EA 0 EUR
471-0636 471-0638
Congélateurs ventilés, No frost
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Armoires −20 °C avec compartiment ABS.
  • Refroidissement ventilé
  • Alarme sonore en cas d'augmentation de température et d'ouverture de porte - mémoire d'alarme
  • Dégivrage entièrement automatique
  • Régulation électronique avec affichage numérique de la température
  • Voyants de fonction, d’alarme et de gel
  • Super isolation de 85 mm pour garantir performances et durée de vie
  • Un rangement logique et facilement identifiable dans des tiroirs transparents
  • Porte réversible avec poignée abaissable pour une ouverture facile
Les appareils peuvent être installés entre deux meubles (pieds réglables à l'avant et deux roues arrière pour faciliter le nettoyage).