Imprimer
Distributeurs multiples pour flacons avec filetage GL 45, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D618-48 D618-16 D618-24 D618-44 D618-46
215-3895EA 305 EUR
215-3895 201-0296 215-3893 201-0295 215-3894
Distributeurs multiples pour flacons avec filetage GL 45, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Bouchon à vis en PPS, noir, corps de distributeur en PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de −200 à +250 °C
  • Pour applications sous vide
Pour le retrait ou le remplissage de liquides agressifs ou purs. Pour le raccord des flexibles, tubes et sondes dans les récipients. Des flexibles avec des diamètres externes différents peuvent être insérés par les cols.