Imprimer
Réfrigérateurs de laboratoire, format compact, Mediline
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LKUV1610 LKV3910 LKUV1613 LKV3913
471-0486EA 1820 EUR
471-0486 471-0488 471-1051 471-1052
Réfrigérateurs de laboratoire, format compact, Mediline
Réfrigérateurs
Ces réfrigérateurs de laboratoire Mediline avec contrôleur Comfort offrent un espace de stockage maximal de 60 cm au sol. Les modèles à utiliser sous un plan de travail font 820 mm de haut et s'adaptent pratiquement à toutes les paillasses. Ces appareils répondent aux exigences précises des applications de laboratoire.
  • Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
  • Les graphiques de performance des températures sont disponibles sur demande
  • Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte et de température (réglables par l'utilisateur)
  • Interface RS485 hors tension pour une surveillance centralisée
  • Plafonnier intérieur avec interrupteur sur les modèles avec porte en verre, LED pour le modèle LKV 3913
Le système de refroidissement à air forcé couplé au système de commande électronique précis assure la haute cohérence des températures et la répartition uniforme de la température à l'intérieur. Le contrôleur enregistre les températures intérieures minimale et maximale, les trois dernières alarmes de température et les coupures de courant, ainsi que l'heure, la date et la durée de chaque alarme. L'affichage numérique indique la température exacte et l'état de fonctionnement. Un thermostat de sécurité secondaire permet de protéger le contenu du gel. Le type de réfrigérant utilisé est un hydrocarbure.
Plage de température: 3 à 16 °C.