Imprimer
Kit de PCR en temps réel pour Salmonella spp. dans les échantillons alimentaires
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M01020KCEA 578 EUR
M01020KC M02022BF M06023RF
Kit de PCR en temps réel pour Salmonella spp. dans les échantillons alimentaires
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Kit PCR en temps réel pour la détection et la quantification de Salmonella spp. dans les échantillons alimentaires. Le kit contient tous les réactifs nécessaires pour 100 réactions. Ce produit permet une détection et une quantification rapides et efficaces de Salmonella spp.
  • Performances optimales sur une large gamme de matrices alimentaires
  • Flux de travail compatible avec la 11731:2017
  • Réactifs thermiquement très stables
  • Sondes avec quenchers à haute efficacité
  • Uracil-DNA Glycosylase (UDG) pour éliminer la contamination provenant d'autres PCR
  • Contrôle positif interne pour détecter les inhibiteurs d'amplification et les résultats faux négatifs
  • Compatible avec les thermocycleurs de dernière génération
  • Compatible avec les procédures PCR de viabilité
  • Conforme aux spécifications techniques de la méthode 64 LFGB BVL 00.0098
Kit PCR en temps réel pour la détection et la quantification de Salmonella spp. dans les échantillons alimentaires après les étapes d'enrichissement selon les procédures microbiologiques standard ISO. Il peut également être utilisé pour confirmer la présence de colonies suspectes isolées dans des milieux de culture sélectifs. Les sondes et les amorces PCR sont conformes à la norme DIN 10135 : 2013-05 (Microbiologie des denrées alimentaires et des aliments pour animaux - réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection des agents pathogènes d'origine alimentaire - méthode pour la détection de Salmonella).
Attention: stored in a freezer at -20ºC