Imprimer
Réfrigérateurs de laboratoire anti-déflagrants, LKexv et LKUexv avec certification ATEX
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LKUEXV1610 LKEXV3910
471-0485EA 1880 EUR
471-0485 471-0484
Réfrigérateurs de laboratoire anti-déflagrants, LKexv et LKUexv avec certification ATEX
Réfrigérateurs
Ces réfrigérateurs de laboratoire antidéflagrants MediLine présentent un refroidissement à air forcé et un système de contrôleur électronique assurant une grande stabilité des températures et une répartition uniforme de la température. Ils sont spécialement conçus pour le stockage des substances explosives et hautement inflammables.
  • Testés pour conformité à la norme ATEX
  • Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
  • Ports d'accès pré-percés
  • Verrouillable, à fermeture automatique, portes réversibles
  • Alarmes sonores et visuelles d'ouverture de porte et de température (réglables par l'utilisateur)
  • Interface RS485 et contact hors tension pour une surveillance centralisée
Le contrôleur enregistre les températures intérieures minimale et maximale, les trois dernières alarmes de température et coupures de courant, ainsi que l'heure, la date et la durée de l'alarme. L'affichage numérique indique la température exacte et l'état de fonctionnement. Un thermostat de sécurité secondaire permet de protéger le contenu du gel. Le réfrigérant utilisé est un hydrocarbure. L'eau de dégivrage est recueillie dans un plateau et doit être éliminée manuellement.
Tous les réfrigérateurs de laboratoire Liebherr dotés d'un intérieur antidéflagrant sont testés conformément à la directive ATEX. Ils possèdent un intérieur en nA de zone II pour les gaz, qui tient compte des exigences de sécurité de la catégorie de matériel 3G. Ils sont, par conséquent, adaptés au stockage de substances explosives et hautement inflammables.
Temperature range: +3 to +16 °C