Imprimer
Robinets, avec filetage à vis GL
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E686-14 E688-25 E684-18 E684-14 E684-25 E688-14 E686-18 E688-18 E686-25
229-0084EA 176 EUR
229-0084 201-1712 229-0058 229-0057 229-0059 229-0086 229-0085 229-0087 229-0107
Robinets, avec filetage à vis GL
Robinets d'arrêt
En PTFE.
  • Très bonne résistance chimique, le milieu liquide n'entre en contact qu'avec le PTFE
  • Résistance à une température de −30 à +150 °C
  • Résistants à une pression maximale de 6 bar, adaptés pour les applications sous vide
Robinets à deux voies à tube droit et deux raccords filetés ou robinets à trois voies avec tube en L ou en T avec trois connecteurs filetés. Robinets cylindriques pour une bonne étanchéité, vanne d'arrêt avec marquage du sens du débit. Pour la distribution de liquides ou de gaz. Interruption rapide et simple du débit. Connexion des flexibles ou des tuyaux à l'aide de raccords à vis de laboratoire GL.