Imprimer
Pissettes, col étroit, en couleur
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132603 132605 132606 132608 132703 132705 132706 132708 1327111
215-2752EA 7 EUR
215-2752 215-2753 215-2754 215-2755 215-2756 215-2757 215-2758 215-2759 215-3698
Pissettes, col étroit, en couleur
Flacons Pissettes
En PEBD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • Disponibles en quatre couleurs
En matériau mou, facile à presser.