Imprimer
Cryoboîtes, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
431119 431120 431121
734-1877EA 192 EUR
734-1877 734-1878 734-1879
Cryoboîtes, Corning®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
PC, autoclavable.
  • Réutilisables
  • Les nervures sur les côtés de la boîte facilitent la préhension en cas de port de gants
  • Couvercle transparent avec quadrillage numérique
Conçus pour être utilisés avec la plupart des cryotubes.
Ces boîtes comportent un large point de marquage et un couvercle en polycarbonate transparent qui peut être étiqueté pour indiquer le contenu des flacons. Elles sont empilables et disponibles en deux formats : boîtes de 81 places pour les flacons à filetage interne et externe, et boîtes de 100 places pour les flacons à filetage interne.
Ces boîtes de stockage cryogénique conviennent au stockage jusqu'à -196 °C (-320,8 °F).
Attention: *Accepte uniquement des cryotubes à filetage interne