Imprimer
Distributeurs multiples avec robinet pour flacons avec filetage GL 45, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D616-08 D616-16
201-0298EA 247 EUR
201-0298 201-0297
Distributeurs multiples avec robinet pour flacons avec filetage GL 45, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Bouchon à vis en PPS, noir, corps de distributeur en PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistance de 20 à +110 °C
  • Pour applications sous vide
Pour le retrait ou le remplissage de liquides agressifs ou purs. Pour le raccord des flexibles et tubes dans les récipients. Un robinet sur chaque col de raccordement. Aucun flexible ne peut être inséré dans les robinets. Cependant, les flexibles avec un diamètre externe de 6 mm peuvent être raccordés à la partie inférieure de l'assemblage avec un raccord ajusté de manière à ce que le contenu du fond du conteneur/récipient soit accessible.