Imprimer
Multiple distributor for Jerrican, S thread with GL thread connectors, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D760-16 D760-24
201-0292EA 310 EUR
201-0292 201-0291
Multiple distributor for Jerrican, S thread with GL thread connectors, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
En PTFE
  • Très bonne résistance chimique, le milieu liquide n'entre en contact qu'avec le PTFE
  • Thermorésistant de −200 à +250 °C
  • Autoclavable (121 °C)
Bouchon à vis en PTFE renforcé par de la fibre de verre adapté pour les filetages S 55 ou S 60. Partie centrale du bouchon mobile, en PTFE. Pour le retrait et le remplissage de liquides agressifs ou purs. Connexion de flexibles, tubes et sondes sur des bidons.