Imprimer
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 240 EUR
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Flacons Flacons-laveurs
Bouchon à vis en PP, corps de base en PTFE et tuyau d'admission des gaz/distributeur de gaz en FEP.
  • Très bonne résistance chimique, le milieu liquide n'entre en contact qu'avec le PTFE
  • Résistance à une température de −200 à +250 °C
  • Pour applications sous vide
Tuyaux d'admission et de décharge des gaz sans résistance avec flexibles à parois rigides (par exemple, en PTFE), qui sont connectés à l'aide de raccords à vis de laboratoire en option. Pour les flexibles élastiques, utilisez des raccords de tuyaux GL. Le tuyau d'admission peut être raccourci à la longueur souhaitée. Le bouchon à vis de la fixation peut être déplacé indépendamment du corps de la base et l'appareil en entier peut donc être retiré et refixé sur le flacon sans avoir à démonter les flexibles raccordés. Adaptés aux flacons à filetages GL 45 ou GLS 80 et d'un volume de 100 à 5000 ml. Longueur du tuyau d'admission des gaz : 300 mm.