Imprimer
Adaptateur, rodage standard sur filetage GL, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D734-40 D734-44
201-0294EA 75.9 EUR
201-0294 BOHLD734-44
Adaptateur, rodage standard sur filetage GL, BOLA
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Bouchon à vis en PPS (polyphénylsiloxane), noir avec joint en PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistant de –50 à +250 °C
  • Adapté pour les applications sous vide
For installing components with standard ground joints (coolers, mixing closures and so on) on glass bottles or GL threaded connectors. Screw cap with moving joint insert. The distributor head can be moved independently of the screw cap. The entire structure can be placed on another vessel easily and without the need for prior disassembly, avoiding the risk of kinking or twisting already assembled tubes.