Imprimer
VWR®, Étalons de conductivité, matériaux de référence certifiés (MRC) pour l'étalonnage primaire des conductimètres
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
89001.230EA 252 EUR
89001.230 89002.270 89003.270 89005.270 89006.270 89007.270 89008.270 89009.270 89010.270 89011.270 89012.270 89013.270 89014.270 89015.270 89019.270 89020.270 89021.270 89023.270 89026.270 89027.270 89028.270 89029.270 89030.270 89031.270
VWR®, Étalons de conductivité, matériaux de référence certifiés (MRC) pour l'étalonnage primaire des conductimètres
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Avantor met à disposition une gamme complète d'étalons de conductivité comme matériaux de référence certifiés, à utiliser principalement pour l'étalonnage des conductimètres.
  • Accrédité selon les normes ISO 17025 / ISO 17034
  • Traçable au NIST
  • Certificat d'analyse incluant un tableau de correction de température
Utilisations prévues
- Étalonnage, qualification et contrôle des instruments dédiés à la mesure de la conductivité
- Validation des méthodes analytiques
- Préparation d'échantillons de référence de travail
- Études de limite de détection et de linéarité
Ces étalons sont produits en dissolvant du chlorure de potassium (KCl) dans de l'eau déionisée à 18 MOhm, sauf indication contraire, puis en le filtrant à travers un filtre de 0,22 um en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique. La valeur certifiée et l'incertitude étendue sont obtenues par étalonnage du conductimètre selon la norme ISO/IEC 17025. Les études d'homogénéité et de stabilité sont réalisées en conformité avec les exigences de la norme ISO 17034 et du Guide ISO 35. Tous les étalons de conductivité sont traçables au SI (NIST).