Imprimer
Réfrigérateurs de laboratoire
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LFKU1612 LFKV3912 LFKV5410B LFKU1650
471-0646EA 0 EUR
471-0646 471-0649 471-0653 LIEBLFKU1650
Réfrigérateurs de laboratoire
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs de laboratoire avec refroidissement ventilé +5 °C ±3 °C certifié Cofrac.
  • Système frigorifique avec dégivrage automatique et évaporation des condensats
  • Régulation et affichage numériques de la température
  • Thermostat de sécurité anticongélation; alarme sonore porte et température
  • Carosserie en acier traité époxy blanc
  • Passage de cuve latéral diamètre 30 mm
  • Logement pour sonde PT100, pour la gestion de température centralisée (sans sonde)
  • Connexion RS 485 pour contrôle et traçabilité sur PC
Gamme de température: +2 to +12 °C
Housing for PT100 sensor, for centralised temperature control (without sensor)
RS 485 connection for control and traceability on a PC