Imprimer
Congélateurs −86 °C, série Twin Guard™, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDF-DU702VX-PE MDF-DU502VX-PE
471-1199EA 23450 EUR
471-1199 471-1200
Congélateurs −86 °C, série Twin Guard™, PHCbi
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Ces congélateurs à ultra basse température disposent d'un système de refroidissement de sécurité innovant et rassurant « Dual Cooling ». Deux compresseurs sont contrôlés individuellement et fournissent une température très stable de −86 °C. En cas de panne sur un circuit, l'autre maintiendra le congélateur à une température proche de −70 °C, préservant les échantillons jusqu'à ce qu'une action de maintenance soit effectuée. Ils sont particulièrement adaptés au stockage à −86 °C de produits biologiques de valeur.
  • Système de réfrigération « Dual Cooling » avec réfrigérants sans CFC
  • Isolation VIP PLUS™ (montant PUF/VIP Plus : 80 mm, coffre: PUF/VIP Plus 70/135) performances des panneaux sous vide avec une capacité de stockage augmentée de 30% pour le même encombrement des congélateurs à isolation standard
  • Condenseur non filtré, plus fiable et sans entretien
  • Fonctionnement en mode ECO avec consommation réduite de 15% ; contrôle par microprocesseur de l'état de charge du congélateur, optimisant le fonctionnement de deux compresseurs tout en protégeant les échantillons
  • Interface intelligente avec panneau de commande à hauteur des yeux, enregistrant les dernières données pouvant être transférées vers un PC via une interface en option
Paroi trois passages Ø17 mm
Contact pour alarme à distance
Poignée de porte avec serrure
Avec 4 roulettes (2 pieds de nivellement) pour les modèles verticaux, 6 roulettes (3 pieds de nivellement) pour les modèles coffres
Plage de température: -50 à -86 °C