Imprimer
Yeast extract
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIY1333-1KG BIY1333-250G BIY1333-500G
APOSBIY1333-1KGEA 352 EUR
APOSBIY1333-1KG APOSBIY1333-250G APOSBIY1333-500G
Yeast extract
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
A dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B-complex vitamins.
  • MFCD00132599