Imprimer
SeramunBlock
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIL3122-100ML BIL3122-250ML
APOSBIL3122-100MLEA 0 EUR
APOSBIL3122-100ML APOSBIL3122-250ML
SeramunBlock
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.